Learn More
Corning™ 96 well Sulfhydril-Bind microplates w/o lid tet,ohne Deckel (VE=50St)
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
- Sulfhydryl-bindende Oberfläche hat kovalent quervernetzte Maleimid-Gruppen, die über SH-Anteile kovalent an Sulfhydrylgruppen binden
- Polystyrol
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | Einzeln verpackt |
| Bindungsart | Sulfhydryl-BIND |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 75 bis 200 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |