Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I Mehrfachwell-Platten
Die Behandlung mit BioCoat™ fördert Zelladhäsion und Wachstum bei einer Vielzahl an Primärzellen und transformierten Zellen in serumfreien oder serumarmen Kulturen. Corning™ BioCoat™ Collagen I Multiwellplatten dienen zur Nachahmung von In-vivo-Umgebungen für Zellkulturanwendungen. Optimal für Anwendungsbereiche mit Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien.
Marke:  Corning™ 356400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10418662
  • 517.51 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Beschreibung
Beschreibung
  • Quelle: Rattenschwanz
  • TC-behandelt
  • Transparente, runde Wells
  • Flacher Boden
  • Nicht steril
Nur für Forschungszwecke.
Spezifikation
Spezifikation
2 x 3
Durchsichtig
Polystyrol
Durchsichtig
Polystyrol
Unsteril
Multi-Well-Platte
Förderung der Zellanhaftung und -ausbreitung, schnelle Expansion von Zellpopulationen, serumfreie oder serumreduzierte Kultur, Zelladhäsionstest, Verbesserung des Überlebens von Primärzellen in der Kultur
50/Karton
10 Innenbeutel mit je 5 Stück
Rattenschwanz
ANSI, SBS
Ja
Flach
9,6 cm2
Rechteckig
Zellkultur
6
Deckel
5/Packung
50/Karton
4°C bis 30°C