Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin Multiwell-Platte
Auf die Fähigkeit zur Förderung der Bindung und Ausbreitung von BHK-21 Hamsternierenzellen geprüft
Marke: Corning™ 354402
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55000kg
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Das bei der Herstellung dieses Produkts verwendete Humanplasma wurde getestet und als negativ auf HBsAg- und HIV-Antikörper befunden
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
Spezifikation
2 x 3 | |
Ja | |
Flach | |
9,6 cm2 | |
Rechteckig | |
Zellkultur | |
6 | |
Deckel | |
1/Packung | |
Menschliches Fibronektin |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Multi-Well-Platte | |
Förderung der Anhaftung und Ausbreitung von Zellen sowie der schnellen Expansion von Zellpopulationen, erhöhte Proliferation von PC12-Zellen, Studien über die Auswirkungen von Kollagen IV auf das Zellverhalten, Zellanhaftungsassays | |
5/Karton | |
5/Karton | |
2 bis 8 °C |