Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well, Fibronektin-behandelte Mikrotiterplatte mit Flachboden
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10738692
Change view
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
10738692 Klar 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10738692 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 354409
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Farbe:Klar; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Wird mit vorapplizierten extrazellulären Matrizen geliefert, was die Anpassung der Zellen an die In-vitro-Kultivierung erleichtert
  • Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, niedermolekularen Proteinen und anderen Substanzen auf apikale und basolaterale Zelloberflächen und simulieren die natürliche Umgebung von Zellen in vivo
  • Spurgeätzte Membranen aus Polyethylenteraphthalat (PET) mit geringer Porendichte ermöglichen eine komfortable Betrachtung lebender Zellen mit einem Phasenkontrastmikroskop
  • Niedrige Bindungseigenschaften, die den Verlust kleiner Moleküle minimieren
Das bei der Herstellung dieses Produkts verwendete Humanplasma wurde getestet und als negativ auf HBsAg- und HIV-Antikörper befunden. Diese Produkte sind nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Kulturfläche 0,32 cm2
Array 8 x 12
Verpackung 5/Pckg.
Farbe Klar
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Fibronektin
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Förderung der Anhaftung und Ausbreitung von Zellen sowie der schnellen Expansion von Zellpopulationen, erhöhte Proliferation von PC12-Zellen, Studien über die Auswirkungen von Kollagen IV auf das Zellverhalten, Zellanhaftungsassays
Menge 5/Karton
Quelle Menschliches Fibronektin
Wellfarbe Klar