Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronektin-Rechteckkulturflasche
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10224811
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
600 ml
Kulturfläche:
150 cm2
75 cm2
Flaschenhalstyp:
Schräg
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Kulturfläche Flaschenhalstyp unitSize
10224811 250 ml 75 cm2 Schräg 10 Stück
10516001 600 ml 150 cm2 Schräg 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10224811 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 354521
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Corning™ BioCoat™ Die Produkte sind die ideale Lösung für eine verbesserte Zelladhäsion und das Wachstum einer Vielzahl von primären Zellen und transformierten Zellen in serumfreien oder serumhaltigen Kulturen.
Humanes Fibronektin (HFN) ist ein weit verbreitetes Glykoprotein, das als Substrat zur Förderung der Zelladhäsion über seine zentrale Bindungsdomäne RGD-Sequenz dient. HFN ist ein Produkt der meisten mesenchymalen und epithelialen Zellen und ist sowohl in den ECM und Plasma. Die Hauptfunktion von HFN scheint in der Zellmigration während der Wundheilung und Entwicklung, der Regulierung des Zellwachstums und der Zelldifferenzierung sowie der Hämostase/Thrombose zu liegen.
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Die Anwendungen umfassen:
  • Förderung der Zelladhäsion und -ausbreitung
  • Schnelle Vermehrung der Zellpopulationen
  • Serumfreie oder reduzierte Serumkultur
  • Zelladhäsionstests
  • Studien zu den Auswirkungen von HFN auf das Zellverhalten
  • Verbesserung des Überlebens primärer Zellen in der Zellkultur
Quelle
  • Menschliches Plasma
  • Hinweis: Das Ausgangsmaterial wurde auf Hepatitis-B-Antigen und HIV-1-Antikörper getestet.
Qualitätskontrolle
  • Getestet auf die Fähigkeit, die Anhaftung und Ausbreitung von BHK-21-Hamsternierenzellen zu fördern.
  • Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Fibronectin-Reinheit > 90 % mittels SDS-PAGE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 10/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Fibronektin
Sterilität Steril
Bodenform Rechteckig
Kulturfläche 75 cm2