Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin-/Laminin-Multiwell-Platten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10632892 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kulturfläche:
2 cm2
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturfläche unitSize
10632892 2 cm2 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10632892 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 354619
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Designed to closely mimic in vivo environments and enhance expression of cell-specific morphology
Für einige Anwendungen ist die Verwendung einer Kombination aus ECM Proteine wie Laminin (LM) und Fibronektin (HFN) oder LM und Anhaftungsfaktoren wie Poly-D-Lysin (PDL) oder Poly-L-Ornithin (PLO) haben sich als überlegen gegenüber der Verwendung eines der beiden Proteine allein erwiesen. Corning BioCoat PDL/LM- und PLO/LM-Kulturgefäße eignen sich zur Kultivierung vieler verschiedener Arten von Netzwerken des peripheren Nervensystems (PNS) und des zentralen Nervensystems (CNS) und sind nützlich zur Förderung der Anhaftung und Differenzierung von Nervenzellen. Corning BioCoat LM/HFN-Kulturgefäße bieten eine In-vitro- Umgebung, die die Zelladhäsion und die Bildung ausgedehnter Zellfortsätze fördert.
Die Anwendungen umfassen:
  • Verbesserung der Anhaftung von Nervenzellen an Kunststoff und Glas
  • Förderung des Neuritenwachstums
  • Kultivierung von Gliazellen als Nährschicht für Neuronen
  • Konstruktion von neuronalen Zellmodellsystemen zur Untersuchung der Funktion, Entwicklung und Erkrankungen des ZNS
Quelle
  • PDL, synthetisch (MW 75-150 kD)
  • PLO, synthetisch (MW 30-70 kD)
  • Laminin, EHS-Maustumor
  • Fibronektin, menschliches Plasma
  • HINWEIS: Das Ausgangsmaterial wurde auf Hepatitis-B-Antigen und HIV-1-Antikörper getestet.
  • Qualitätskontrolle
    • PDL/LM und PLO/LM wurden auf ihre Fähigkeit getestet, die Differenzierung (Neuritenwachstum) von NG-108-Rattengliom-/Mausneuroblastomzellen einzuleiten.
    • LM/HFN wurde auf durch Rezeptoragonisten induzierte Veränderungen des intrazellulären Kalziums unter Verwendung von Fluo-3A (einem langwelligen fluoreszierenden Kalziumindikator) in primären, mit kortikalen Neuronen angereicherten Kulturen von Ratten getestet.
    • Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
    Lagerung
  • 2° bis 8 °C. Nicht einfrieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Array 4 x 6
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Ja
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Flach
Farbe Klar
Kulturfläche 2 cm2
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Typ Multiwell-Zellkulturplatte
Wellanzahl 24
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbesserte Anhaftung neuronaler Zellen an Kunststoff und Glas, Förderung des Neuritenwachstums, Kultur von Gliazellen als Versorgungsschicht für Neuronen, Erstellung von Modellsystemen für Nervenzellen zur Untersuchung von Funktion, Entwicklung und Krank
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 5/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 5/Karton
Quelle Poly-D-Lysin und -Laminin
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke.