Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-L-Lysin Kulturschalen
Liefert ein ausgezeichnetes Substrat für die Zellhaftung und Differenzierung von Primärneuronen, Glial-, Neuroblastom- und Gliomzellen.
117.98 € - 485.93 €
Spezifikation
Bodenform | Rund |
---|---|
Form | Rund |
Oberflächenbehandlung | Poly-L-Lysin |
Typ | Zellkultur-Schale |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10214471
|
Corning™
356518 |
35 mm | 20/Pack | 100/Karton |
485.93 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10102231
|
Corning™
356517 |
60 mm | 20/Pack | 20/Karton |
485.93 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10666691
|
Corning™
354517 |
60 mm | 5/Pkg | 20/Karton |
117.98 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10574651
|
Corning™
354518 |
35 mm | 20/Pack | 20/Karton |
117.98 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Geeignet für die Förderung der Adhäsion von transfizierten Zelllinien und anderen anspruchsvollen Zelltypen. Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
- Minimiert Assay-Versagen aufgrund von Zellablösung
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Vorbeschichtet mit Poly-L-Lysin, um zeitaufwändige Vorbereitung zu vermeiden
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Experimente
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Rund | |
Rund | |
Poly-L-Lysin | |
Zellkultur-Schale |