Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-L-Lysin-Multiwell-Platten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10594651
Change view
Click to view available options
Kulturfläche:
9,6 cm2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturfläche
10594651 9,6 cm2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10594651 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 356515
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Liefert ein ausgezeichnetes Substrat für die Zellhaftung und Differenzierung von Primärneuronen, Glial-, Neuroblastom- und Gliomzellen.
Poly-D-Lysin (PDL) und Poly-L-Lysin (PLL) sind synthetische Verbindungen, die die Zelladhäsion und Proteinabsorption durch Änderung der Oberflächenladungen auf dem Kultursubstrat verbessern. Neben der Förderung der Zelladhäsion unterstützen Oberflächenbehandlungen mit Poly-Lysin den Neuriten-Auswuchs und verbessern das Überleben vieler Primärzellen des Zentralnervensystems (ZNS) in der Kultur. Da PDL und PLL synthetische Moleküle sind, stimulieren sie die biologische Aktivität in den auf ihnen kultivierten Zellen nicht und führen nicht die Verunreinigungen auf natürlichen Polymeren ein.
Die Anwendungen umfassen:
  • Zellanhaftung und Ausbreitung einer Vielzahl von Zelltypen
  • Zelldifferenzierung und Neuriten-Auswuchs
  • Anhaftung anspruchsvoller transfizierter Zelllinien
  • Unterstützung des Überlebens primärer Neuronen in der Kultur
  • Serumfreie oder reduzierte Serumkultur
Herkunft
  • PDL, synthetisch (MW 75-150 kD)
  • PLL, synthetisch (MW 30-70 kD)
Qualitätskontrolle
  • Getestet auf die Fähigkeit zur Förderung der festen Anhaftung von RCG-Zellen
  • Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
Lagerung
  • 4 bis 30 °C unter trockenen Bedingungen.
  • Bestellinformation
    Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Array 2 x 3
    Verschlussfarbe Durchsichtig
    Verschluss inklusive Ja
    Verschlussmaterial Polystyrol
    Bodenform Flach
    Farbe Klar
    Kulturfläche 9,6 cm2
    Material Polystyrol
    Form Rechteckig
    Sterilität Unsteril
    Oberflächenbehandlung ECM/Adhäsionsfaktoren
    Typ Multiwell-Zellkulturplatte
    Wellanzahl 6
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbesserte Anhaftung neuronaler Zellen an Kunststoff und Glas, Förderung des Neuritenwachstums, Kultur von Gliazellen als Versorgungsschicht für Neuronen, Erstellung von Modellsystemen für Nervenzellen zur Untersuchung von Funktion, Entwicklung und Krank
    Enthält Deckel
    Anzahl pro Karton 50/Karton
    Anzahl pro Packung 5/Packung
    Verpackung 10 Innenpackungen mit je 5 Stück
    Menge 50/Karton
    Quelle Poly-L-Lysin
    Lagerungsbedingungen 4° bis 30°C