Learn More
Corning™ Schwarze 384-Well Assay-Platte aus Polypropylen
Geringere Verbindungshaftung und höhere Lösungsmittelbeständigkeit als Polystyrolplatten
820.49 € - 870.45 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Farbe | Schwarz |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 384 |
Produktcode | Marke | Deckel | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Deckel | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10400672
|
Corning™
3658 |
Ohne Deckel | Nicht steril |
820.49 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11363725
|
Corning™
3683BC |
With Lid | Sterile |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Ideal für Fluoreszenz-Assays und für die Aufbewahrung von Verbindungen
- Wells mit runden Böden
- Unbehandelt
Spezifikation
Standard | |
Schwarz | |
384 |
16 x 24 | |
Polypropylen | |
Für Fluoreszenz-Assays und die Aufbewahrung von Verbindungen |