Beschreibung
- Ideal für Assays mit ortsspezifischer Ausrichtung eines Biomoleküls (oxidierte Antikörper, Kohlenhydrate und glykosylierte Proteine) unter Beibehaltung der enzymatischen oder immunologischen Aktivität
- Ohne Deckel
- Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | Carbo-BIND |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 75 bis 200 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Carbo-Bind |
| Mehr anzeigen |