Beschreibung
- Geschlossener Systemzell-Würfel
- Cellcube 10, 25, 100 Module, Zirkulationsschleifen und Verbindungsstücke
- Ermöglicht eine einfache adhärente Zellskalierung, die sich nahtlos in AseptiQuik™ und MPC-Verbindungsstücke integrieren
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 9,53 mm |
| Enthält | Thermoelastischer Schlauch, aseptischer Anschluss an MPC-Buchse |
| Anzahl pro Karton | 4/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Produkttyp | 4 AseptiQuik™ S-Verbinder, 4 Schlauchklemmen |