Learn More
Corning™ glutaGRO Supplement
Stabilisierte Dipeptidform von L-Glutamin
Marke:  Corning™ 25-015-CI
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 15313641
  • 48.35 € / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
  • 200 mM-Lösung (100x), mit 8.5 g/l NaCl
  • Zersetzt sich während der Lagerung oder Inkubation nicht in flüssigen Medien
  • Bietet in mehreren Anwendungen hervorragende Ergebnisse
  • Menge: 1 x 100 ml
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 30 °C
glutagro Supplement
Kunststoffflasche
1 x 100 mL
Flüssigkeit
Steril gefiltert
5 bis 6