Learn More
Corning™ HAT-Lösung
Wird für die Auswahl nach der Fusion verwendet, um bestimmte Arten von Myelomzellen zu eliminieren
Marke:  Corning™ 25-046-CI
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 15373641
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
  • HAT: (Hypoxanthin, Aminopterin, Thymidin)
  • 50x-Lösung
Spezifikation
Spezifikation
-25 °C bis -15 °C
HAT (Hypoxanthin, Aminopterin, Thymidin)
Kunststoffflasche
100 mL
Flüssig
Steril gefiltert
10,5 ±0,5