Learn More
Corning™ HEPES, Pulver
Eine Alternative zu Bikarbonat für die Pufferung
N.V.
Beschreibung
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
- pH7.2 bis 7.6
- Molekulargewicht: 238.3
Spezifikation
Kunststoffflasche | |
Sterile |