Learn More
Wasser in Zellkultur-Qualität, getestet auf USP/EP Sterilwasser
BIOPHARMA
Catalog Number p-4578284
Click to view available options
Menge:
200 l
Produkt darf nicht als injizierbares Produkt oder bei der Vorbereitung von Injektionen verwendet werden.
Produkt darf nicht als injizierbares Produkt oder bei der Vorbereitung von Injektionen verwendet werden.
Qualitativ hochwertiges Wasser für den Einsatz in Zellkulturanwendungen. Corning™ Wasser in Zellkulturqualität, getestet auf USP/EP Sterilwasser, wird zur Vorbereitung von Reinigungs- und Chromatographiepuffern verwendet.
  • Geprüft nach dem USP-Monograph für steriles Wasser zur Injektion (WFI).
  • Ideal für das Ansetzen von Reagenzien, Spülen von Glaswaren und Kunststoffartikeln sowie für weitere molekularbiologische Anwendungen, bei denen Wasser ohne RNase, DNase und Protease erforderlich ist. Keine zusätzlichen Bestandteile.
  • Es werden keine toxischen Substanzen, einschließlich DEPC, verwendet, um mögliche Störfaktoren bei enzymatischen Reaktionen zu vermeiden.
  • Endotoxingehalt ≤0.025 EU/ml
  • Erhältlich in Produktgrößen von 20 l bis 200 l
Zertifizierungen
cGMP-konform (21 CFR 820) in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Menge 200 l