Learn More
Wasser in Zellkultur-Qualität, getestet auf USP Sterilwasser
Click to view available options
Menge:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
20 l
6 x 1 l
1 x 100 l
1 x 200 l
Verpackung:
Bioprozessbehälter
Flasche
Beschreibung
- Geprüft nach dem USP-Monograph für steriles Wasser zur Injektion (WFI).
- Ideal für das Ansetzen von Reagenzien, Spülen von Glaswaren und Kunststoffartikeln sowie für weitere molekularbiologische Anwendungen, bei denen Wasser ohne RNase, DNase und Protease erforderlich ist. Keine zusätzlichen Bestandteile.
- Es werden keine toxischen Substanzen, einschließlich DEPC, verwendet, um mögliche Störfaktoren bei enzymatischen Reaktionen zu vermeiden.
- Endotoxingehalt ≤0.025 EU/ml
- Erhältlich in Produktgrößen von 100 ml bis 200 l
Bestellinformation
In Kunststoffflaschen lieferbar (außer MT-25-055-LB und -LH; diese werden in biegsamen Medienbeuteln geliefert).
Spezifikation
Verpackung | Bioprozessbehälter |
Menge | 20 l |