Learn More
Corning™ Wiederverwendbare PMP-Messkolben der Klasse A
Artikelnummer. 11397871 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
3 Stück
4 Stück
5 Stück
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11397871 500 ml 4 Stück
11367871 25 ml 6 Stück
11387871 50 ml -
11337871 10 ml 6 Stück
11377871 250 ml 5 Stück
11347871 100 ml 6 Stück
11357871 1000 ml 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11397871 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 5640P500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoklaviert bis 121 °C
Der durchscheinende Kolben wird mit einem konischen Polypropylenstopfen mit individuell kalibrierter Graduierungslinie geliefert. Das Produkt wird gemäß den Toleranzen der Klasse A hergestellt, wie sie definiert sind durch ISO 1042. Sie werden mit einer aufgedruckten Losnummer und einem Zertifikat geliefert. Diese Kolben können bis 121 °C autoklaviert werden, °ohne dass die Toleranz der Graduierung beeinträchtigt wird. Eine regelmäßige Reinigung bis 60 °C wird °empfohlen, um die Graduierungsmarkierungen zu erhalten. Die Höhenangabe bezieht sich nur auf den Kolben, ohne Stopfen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 16.9 oz.
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Individuell kalibrierte Graduierungslinie
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 4 in.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Höhe (angloamerikanisch) 10,2 in.
Höhe (metrisch) 26 cm
Enthält Aufgedruckte Chargennummer und Bescheinigung
Anzahl pro Karton 4/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Standard-Konusverbindung 19/26
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 140°F
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C
Toleranz 0.25 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Außendurchmesser (metrisch) 104 mm