Beschreibung
Wird mit konischem Polypropylen-Stopfen mit einem individuell kalibrierten Teilstrich geliefert
Der durchscheinende Kolben wird mit einem konischen Polypropylenstopfen mit individuell kalibrierter Graduierungslinie geliefert. Das Produkt wird gemäß den Toleranzen der Klasse B hergestellt, wie sie definiert sind durch ISO 1042. Die Genauigkeit kann durch Temperaturen °über 60 °C beeinträchtigt werden. Eine regelmäßige Reinigung bis 60 °C wird °empfohlen, um die Graduierung zu erhalten. Die Höhenangabe bezieht sich nur auf den Kolben, ohne Stopfen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1,69 oz. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Durchscheinend |
| Beschreibung | Individuell kalibrierte Graduierungslinie |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 14 cm |
| Enthält | Aufgedruckte Chargennummer und Bescheinigung |
| Mehr anzeigen |