Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen für geschlossene Systemlösungen
Konische Zentrifugenröhrchen in Prämiumqualität aus hochwertigen, besonders transparenten Harzen
72.08 € - 281.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 0,3 cm |
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch | 0,63 cm |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 2/Karton |
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11941961
|
Corning™
11750 |
Naturfarben | 500 ml | Verschlusskappe für Eintauchrohr mLL und 0,2μm Filter |
281.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15241229
|
Corning™
11705 |
Klar | 50 ml | Eintauchrohr mLL und 0,2μm-Filter |
217.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15251229
|
Corning™
11706 |
Klar | 50 ml | ohne Tauchschlauch |
209.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11931971
|
Corning™
11706 |
Klar | 50 ml | ohne Tauchschlauch |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11911971
|
Corning™
11705 |
Klar | 50 ml | Eintauchrohr mLL und 0,2μm-Filter |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Vormontiert
- Doppelt in Beuteln verpackt für GMP-Anwendungen
- Gefäße ohne tierische Bestandteile
- BSE/TSE-konformes Zubehör
- SAL-Wert: 10–6 Sterilisation
- Großes Produktangebot
- Kundenspezifische Lösungen
- Als 50 und 500 ml-Zentrifugenröhrchen erhältlich
Spezifikation
Orange | |
0,63 cm | |
2/Karton | |
Steril |
0,3 cm | |
Polypropylen | |
1/Packung |