Learn More
Corning™ Vormontierte Einweg-Spinnerflaschen für geschlossene Systemlösungen
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
Corning™ Einweg-Ersatzkappen für Spinner-Kolben sind separat erhältlich. Jede Packung ist steril und einzeln doppelt verpackt. Verschlüsse sind für 500 ml-, 1 l- und 3 l-Kolbengrößen erhältlich.
Compliance
Entspricht USP XXIV: 71Bakteriostase, Fungistase und Sterilitätsnormen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,26 gal. |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 5,3 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 3,9 cm |
| Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss | 5,4 cm |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Material | Polystyrol |
| Höhe (angloamerikanisch) | 9,6 in. |
| Höhe (metrisch) | 24,5 cm |
| Mehr anzeigen |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.