Learn More
Corning™ Vormontierte Einweg-Spinnerflaschen für geschlossene Systemlösungen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15232229 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
3 l
Enthält:
Ein an einem Seitenarm montierter aseptischer Anschluss, 0,25 in. I.D. C-Flex medical grade
Ein aseptischer Anschluss, montiert an einem Seitenarm, 0,125 in. I.D. C-Flex männlicher Luer-Lock
Unit Size:
4 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Enthält unitSize
15232229 1 l Ein an einem Seitenarm montierter aseptischer Anschluss, 0,25 in. I.D. C-Flex medical grade 6 Stück
10628663 1 l Ein aseptischer Anschluss, montiert an einem Seitenarm, 0,125 in. I.D. C-Flex männlicher Luer-Lock 6 Stück
11343725 3 l Ein aseptischer Anschluss, montiert an einem Seitenarm, 0,125 in. I.D. C-Flex männlicher Luer-Lock 4 Stück
15282229 3 l Ein an einem Seitenarm montierter aseptischer Anschluss, 0,25 in. I.D. C-Flex medical grade 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15232229 Supplier Corning™ Supplier No. 3546
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dank der gebrauchsfertigen Konstruktion mit Rührer und integriertem Magnet entfällt die zeitaufwändige Montage oder Reinigung und Wiedermontage
Corning™ Einweg-Ersatzkappen für Spinner-Kolben sind separat erhältlich. Jede Packung ist steril und einzeln doppelt verpackt. Verschlüsse sind für 500 ml-, 1 l- und 3 l-Kolbengrößen erhältlich.
Compliance
Entspricht USP XXIV: 71Bakteriostase, Fungistase und Sterilitätsnormen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch) 0,26 gal.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5,3 in.
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 3,9 cm
Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss 5,4 cm
Kapazität (metrisch) 1 l
Material Polystyrol
Höhe (angloamerikanisch) 9,6 in.
Höhe (metrisch) 24,5 cm
Enthält Ein an einem Seitenarm montierter aseptischer Anschluss, 0,25 in. I.D. C-Flex medical grade
Anzahl pro Karton 6/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Winkel des seitlichen Anschlusses 45°
Öffnungen des seitlichen Anschlusses 2
Gewindegröße GL 45
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 137 mm
Verschlussgröße 45 mm (ca.)
Show More Show Less
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.