Learn More
Corning™ Kollagen I, Mensch
Wird entweder als Dünnschicht auf Gewebekulturflächen zur Verbesserung der Zelladhäsion und der Zellproliferation oder als ein Gel zur Förderung der Expression der zellspezifischen Morphologie und der zellspezifischen Funktion verwendet
Marke:  Corning™ 354265
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13416809
  • 297.00 € / 10 Milligramm
Verfügbar ab
21-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
  • Dargestellt, um die Anhaftung und Ausbreitung von menschlichen Fibrosarkomzellen HT-1080 zu fördern
  • Quelle: Humane Plazenta
  • Elektrophoretisch homogen (SDS-PAGE)
  • Rezeptur: Eingefroren in 2 mM Hcl
Spezifikation
Spezifikation
0.2 bis 2 μg/cm2
Gefroren in 2 mM Chlorwasserstoff
10 mg
Kollagen I, Mensch
Wird entweder als Dünnschicht auf Gewebekulturflächen zur Verbesserung der Zelladhäsion und der Zellproliferation oder als ein Gel zur Förderung der Expression der zellspezifischen Morphologie und der zellspezifischen Funktion verwendet
-20 °C
Humane Plazenta