Beschreibung
Corning DeckWorks Pipettenspitzen in Großpackungen sind mit DeckWorks-Racks kompatibel und werden in wiederverschließbaren Polyethylenbeuteln verpackt. Die Spitzengrößen umfassen 10 μL, 200 μL und 1000 μL und bieten maximale Einsparungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 2.000 μl |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Weniger Herstellung und Verschwendung von Kunststoffen |
| Spitzenform | Runden |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DeckWorks-Regale |
| Skala | Ja |
| Produktlinie | DeckWorks |
| Material | Polypropylen |