Learn More
Corning™ DeckWorks™ Barriere-Spitzen mit schwachem Bindungsvermögen im Klappdeckel-Rack
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
- Die Barriere-Pipettenspitzen mit Low-Binding-Technologie besitzen eine inerte, hochdichte Polyethylen-Barriere zur Vermeidung von Aerosolverschleppungen bei kritischen Pipettierprozessen.
- Diese Low-Binding-Spitzen fangen keine Flüssigkeiten ein und hemmen die PCR bei Überpipettierung nicht.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200μ L |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann |
| Format | Klapp-Gestell |
| Spitzenform | Geringe Retention, Runden |
| Verpackung | Gestell |
| Skala | Ja |
| Produktlinie | DeckWorks |
| Mehr anzeigen |