Learn More
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsysteme mit Spitzen mit schwachem Bindungsvermögen
Zum bequemen und preisgünstigen Nachfüllen der langlebigen aufklappbaren Corning DeckWorks Gestelle
Marke: Corning™ 4155
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.17514kg
Beschreibung
- In den Größen 10, 200 und 300 μl erhältlich
- Die patentierte Low-Binding-Technologie reduziert die Oberflächenspannung an der Innenwand der Spitze
- Das vermeidet das Auslaugen und/oder den daraus folgenden Probenabbau wie bei silikonbasierten Spitzen
- Ideal für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
- Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
- Zu den spezifischen Anwendungen gehören das genaue und präzise Pipettieren von teuren Reagenzien, DNA, Proteinen und/oder Peptiden
Spezifikation
1 bis 300 μl | |
Naturfarben | |
Zum bequemen und preisgünstigen Nachfüllen der langlebigen aufklappbaren Corning DeckWorks Gestelle | |
Geringe Retention, Round | |
Ja | |
Polypropylen |
Nicht steril | |
Autoklavierbar | |
Gestell | |
System neu laden | |
DeckWorks™ |