Beschreibung
Corning Die DeckWorks-Nachladesysteme sind in 10 Größen erhältlich.μL, 200 μL, 300 μL und 1.000 μDie Größe L ermöglicht ein bequemes und wirtschaftliches Nachladen von robusten Patronen. Corning Klappbare Regale von DeckWorks. Die DeckWorks-Nachladedecks sind in transparenten Trays verpackt, um die Identifizierung der Spitzen zu erleichtern, benötigen keine Transfervorrichtungen, sparen Platz und minimieren Verpackungsmüll. Obwohl die Pipettenspitzen aus neuem medizinischem Kunststoff hergestellt sind, bestehen die Nachladeplattformen und Gestellbasen zu 100 % aus recyceltem Polypropylen. Nicht sterile Decks und Racks sind dampfsterilisierbar.
Corning DeckWorks Low Binding Tips sind in 10 erhältlich μL, 200 μL und 300 μGröße L. Eine firmeneigene Technologie zur Reduzierung der Oberflächenspannung an der Innenwand der Spitze verringert die Oberflächenspannung. Das Auslaugen und/oder die damit einhergehende Probenbeeinträchtigung, die bei silikonbasierten Spitzen auftreten können, werden vermieden. DeckWorks Low-Binding-Spitzen eignen sich ideal für quantitative Analysen, bei denen die Probenbindung die Ergebnisse erheblich verändern kann. Zu den spezifischen Anwendungsgebieten gehören das genaue und präzise Pipettieren von teuren Reagenzien, DNA, Proteinen und/oder Peptiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1.000μ L |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Runden |
| Verpackung | System neu laden |
| Skala | Ja |
| Produktlinie | DeckWorks |
| Material | Polypropylen |