Learn More
Corning™ DeckWorks™ Spitzenstationen
Artikelnummer. 11991851 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
1 bis 200μ L
Packungsgröße:
960 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11991851 0,1 bis 10 μl 960 Stück
11901861 1 bis 200μ L 960 Stück
11373665 1 bis 200μ L -
11363665 0,1 bis 10 μl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11991851 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4141
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Ein- und Mehrkanalpipettenstationen
Corning Die DeckWorks Kippstation maximiert die Arbeitsfläche und minimiert gleichzeitig den Plastikmüll. Die Trinkgeldstationen enthalten 960 Trinkgelder und sind in verlängerter Ausführung (10 in.) erhältlich.μL und traditionell 200 μL-Größen sind die idealen Pipettierstationen für Einzel- und Mehrkanalpipettieren. Das 5-lagige Deckdesign (2 x 96) entspricht dem Mikrotiterplattenformat. Diese stabile Pipettierplattform lässt sich problemlos in sterile Arbeitsumgebungen integrieren. Die Deckel können so positioniert werden, dass nur eine Seite (96 Spitzen) sichtbar ist. Anwendungsgebiete sind unter anderem Prä- und Post-PCR-Verfahren, Zellkulturen und Assays, die große Mengen an Pipettenspitzen erfordern. Corning DeckWorks-Spülstationen sind sowohl in steriler als auch in unsteriler Ausführung erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,1 bis 10 μl
Sterilität Nicht steril
Farbe Naturfarben
Spitzenform Runden
Verpackung Multipackung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform, Multichannel Pipetting Stations
Skala Ja
Produktlinie DeckWorks
Material Polypropylen