Learn More
Corning™ Einweg-Spinnerflasche mit Kappe und schrägen Seitenarmen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10586053 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10586053 500 ml 12 Stück
10067312 125 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10586053 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3153
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das gebrauchsfertige System ist mit Flächenrührer und integriertem Magneten ausgestattet, wodurch die zeitaufwändige Montage oder die Reinigung und Wiedermontage entfällt.
  • Der Corning Das Einweg-Spinnerflaschensystem wird mit einem Rührstab und einem integrierten Magneten geliefert und ist sofort einsatzbereit, wodurch der Bedarf an zeitaufwändiger Montage, Reinigung oder Wiederzusammenbau reduziert wird.
  • Die aus reinem Polystyrol geformten und sterilen Spinnerflaschensysteme gewährleisten eine saubere, sterile Einheit. Keine Sorgen mehr um Waschmittelrückstände oder Verunreinigungen.
  • Die Größe und Höhe des Paddels sind für jede Schiffsgröße optimiert. Ein einzigartiger integrierter Magnet sorgt für eine gleichmäßige Rotation bei den erforderlichen Geschwindigkeiten bei langsam laufenden Rührern. Die Wärmeentwicklung im Gefäß wird durch einen speziell entwickelten Flansch reduziert, der das Gefäß von der Oberfläche der Rührplatte abhebt (nur 125-ml- und 500-ml-Kolben).
Es sind Nachrüstsätze erhältlich, mit denen ältere wiederverwendbare  Spinnerflaschen an neuere Doppellager-Laufräder angepasst werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,132 gal.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,5 in.
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 3,8 cm
Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss 4,5 cm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Polystyrol
Höhe (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 20,3 cm
Enthält 100 mm Obere Kappe und 2 abgewinkelte Seitenarme
Anzahl pro Karton 12/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Winkel des seitlichen Anschlusses 45°
Öffnungen des seitlichen Anschlusses 2
Gewindegröße GL 45
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 87,3 mm