Beschreibung
Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden.
- Produkte werden auf biologische Aktivität in geeigneten Assays, z. B. die Fähigkeit von Wachstumsfaktoren, die Proliferation oder DNA-Synthese zu stimulieren
- Lymphokine und Wachstumsfaktoren werden ebenfalls steril gefiltert, im Allgemeinen mit einer0.2 μm-Membran
- Getestet auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen
Die Datenblätter enthalten detaillierte Informationen zu Qualitätsprüfungen, Produktquellen, Lagerung, Stabilität und Empfehlungen zu geeigneten experimentellen Konzentrationen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Produkttyp | Wachstumsfaktor |
| Format | Rekombinant |
| Zusammensetzung | Aus Essigsäure lyophilisiert, trägerfrei, in dH2O oder wässriger Pufferlösung rekonstituieren |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | > 98 % nach SDS-PAGE und Umkehrphasen-HPLC |
| Menge | 1 mg (10 x 100 μg) |
| Reaktivität | Human |
| Quelle | E. coli |