Description
Vollständig geschlossene Systemlösungen werden mit einer Aseptik-Transferkappe angeboten, die auf einem Polycarbonat-Erlenmeyerkolben vormontiert ist. Ein vormontiertes Gefäß bietet eine vollständige aseptische Lösung und ist für die Kolbengrößen 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l und 5 l erhältlich.
Die Transferkappen haben zwei Anschlüsse: Ein Anschluss endet in einem 0,2-in.-Klinkenstecker.μDer eine Anschluss ist ein Filter, der andere ein chemikalienbeständiger, heißsiegelfähiger flexibler Schlauch, der entweder in einem Luer-Lock-Stecker oder einem Polycarbonat-Schnellanschluss endet. Das Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für eine einfache aseptische Übertragung bei Ihrem Liquid-Handling-Verfahren.
- Die Größen reichen von 125 ml bis 5 l.
- MLL oder MPC Schlauchverbindertypen
- Einzeln verpackt
- Doppelt verpackt
- Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10–6
Specifications
Specifications
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Anzahl pro Karton | 4/Cs. |
| Anzahl pro Packung | 1/Pk. |
| Verschlusstyp | Belüftet |