Learn More
Corning™ Gosselin™ Quadratische Flaschen aus HDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
2.5 l
Graduated:
Ja
Beschreibung
- Geeignet für die Lagerung von Flüssigkeiten, halbfesten und festen Stoffen
- In sechs Größen erhältlich: 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l und 2.5 l
- Weite Halsöffnung ermöglicht einfacheren Zugang und einfacheren Flüssigkeitstransfer.
- Flaschen mit Graduierung (außer 150 ml)
- Die Flaschen sind gemäß SAL-Wert 10-3 sterilisiert
- Flaschen sind Lebensmittelkonform
Spezifikation
Verschlussmaterial | HDPE |
Verschlusstyp | Schraubverschluss mit Wattepfropf |
Durchmesser (metrisch) | 77 mm |
Höhe (metrisch) | 259 mm |
Produkttyp | Vorratsflasche |
Kapazität (metrisch) | 2.5 l |
Farbe | Naturfarben |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Flüssigkeiten, halbfesten und festen Stoffen |
Enthält | Kappe |
Material | HDPE |