Learn More
Falcon™ Companion Platten für 96 well Membranein- satzsystem, Schrägboden (VE=5Stck.)
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
Falcon™ 96 Quadratischer, abgewinkelter Boden Multiwell Einlegesystem mit Deckel, steril, 5 Stück pro Packung, nicht TC-behandeltes Polystyrol, pyrogenfrei. Der Falcon 96 Multiwell Insert System ist eine Zellkultur-Insert-Plattform, die sich sowohl für das manuelle als auch für das robotische Screening von Verbindungen in zellbasierten Assays eignet.
Design ist kompatibel mit Automatisierung Das Format ist mit den meisten Robotern und Instrumenten für die Flüssigkeitshandhabung kompatibel Vollständige Probenrückgewinnung Die Falcon 96-Well-Platte mit quadratischen Wells und abgewinkeltem Boden verfügt über einen abgewinkelten Boden für eine bessere Probenausnutzung Sehr gute Reproduzierbarkeit Ein einteiliges Zuführtablett verbessert die Konsistenz bei der Monolayerentwicklung zwischen verschiedenen Wells Vollständige Flexibilität des —Assays, ideal für Transportstudien Das System kann mit vielen Zelllinien verwendet werden, u. a. Caco-2, MDCK und LLC-PK1, um Messungen des Arzneimitteltransports von basal zu apikal oder apikal zu basal durchzuführen
Lagerung: Bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Enthält | Einsatz, Zufuhrtablett und Deckel |
| Anzahl pro Karton | 5/Karton |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Mehr anzeigen |