Beschreibung
Corning™ Die Pipettenspitzen aus Polypropylen für die Gel-Beladung verfügen über ein flaches, 0,2 mm dickes Kapillarende, das einen einfachen Zugang zu vertikalen und horizontalen Elektrophoresegelen ermöglicht. Entwickelt für die Verwendung mit Gilson™ und andere gängige Ultramikropipetten – 200 Spitzen/Rack – nicht steril, RNase-/DNase-frei, pyrogenfrei und spurenmetallfrei.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200μ L |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,26 in. |
| Länge (metrisch) | 8.3 cm |
| Dicke | 0.2 mm |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kapillarspitze ermöglicht die einfache Handhabung von Gelen bei vertikaler und horizontaler Elektrophorese; Ultramikro-Pipetten |
| Spitzenform | Gel-Beladung |
| Verpackung | Gestell |
| Mehr anzeigen |