Learn More
Corning™ HTS Transwell™-96 Reservoirplatte, unbehandelt, steril
Farbe:Klar; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Corning™ 3383
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.65320kg
Beschreibung
- Offene Platte für Zellwachstums- und Feeding-Stadium, steril, unbehandelt (für Zelladhäsion)
- Abnehmbarer steriler Medien-Stabilisator im Lieferumfang enthalten, um ein Schwappen während der Bewegung von Platten zu verhindern
- Verwendet, um Kontamination zu minimieren, wenn ein Wechseln des Mediums erforderlich ist, oder um eine Kreuzkontamination zu verhindern, wenn der Medientyp während des Zellwachstumsschritts gewechselt wird
- Bei Verwendung mit HTS Transwell™-96-Einheit bietet das Tablett einen bequemen Zugang mit der Mehrkanalpipette (manuell oder automatisiert) entlang der A1- A8-Seite
- SBS-Standard-Stellfläche
- Steriler Deckel im Lieferumfang jedes Tabletts enthalten
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Steril | |
Flach | |
10 St./Packung |
Mit Deckel | |
Durchsichtig | |
20 bis 25 ml | |
Unbehandelt | |
10/Karton |