Beschreibung
- 2.5 Mal mehr Zellen pro volumetrische Stellfläche
- Geschlossenes System, keine offene Flüssigkeitsmanipulation
- Skalierbare Ausführungen in unterschiedlichen Größen
- Ergonomisches Design für eine einfachere Handhabung
- Festes Medienvolumen – 0.2 ml/cm2 füllt Gefäße für optimale Handhabung
- Innovative Baugruppe
- Keine Klebstoffe, geringer Partikelgehalt
- Niedrigere Entsorgungskosten
- Weniger volumetrische Abfälle pro Wachstumsbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschlussmaterial | Polycarbonat |
| Anzahl pro Karton | 4/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Produkttyp | 12-Schicht-Gefäß |
| Graduated | Nein |
| Sterilität | Steril |
| Bodenform | Rechteckig |
| Kulturfläche | 6000 cm² |
| Menge | 4er-Karton |
| Mehr anzeigen |