Learn More
Corning™ HYPERStack™ Kulturgefäße
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15241159 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kulturfläche:
18.000 cm²
6000 cm²
Produkttyp:
12-Schicht-Gefäß
12-schichtiges Gefäß, unbehandelt
36-Schicht-Gefäß
36-schichtiges Gefäß; unbehandelt
Menge:
2/Karton
2er-Karton
4er-Karton
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturfläche Produkttyp Menge unitSize
15241159 18.000 cm² 36-schichtiges Gefäß; unbehandelt 2er-Karton 2 Stück
11327671 6000 cm² 12-Schicht-Gefäß 4er-Karton 4 Stück
11357671 18.000 cm² 36-Schicht-Gefäß 2/Karton 2 Stück
15201159 6000 cm² 12-schichtiges Gefäß, unbehandelt 4er-Karton -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15241159 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 10037
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Geschlossenes System, das durch vormontierte Schlauchsätze Flüssigkeitsveränderungen ermöglicht
  • 2.5 Mal mehr Zellen pro volumetrische Stellfläche
  • Geschlossenes System, keine offene Flüssigkeitsmanipulation
  • Skalierbare Ausführungen in unterschiedlichen Größen
  • Ergonomisches Design für eine einfachere Handhabung
  • Festes Medienvolumen – 0.2 ml/cm2 füllt Gefäße für optimale Handhabung
  • Innovative Baugruppe
  • Keine Klebstoffe, geringer Partikelgehalt
  • Niedrigere Entsorgungskosten
  • Weniger volumetrische Abfälle pro Wachstumsbereich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp 36-schichtiges Gefäß; unbehandelt
Kulturfläche 18.000 cm²
Menge 2er-Karton
Sterilisationsmethode Gammasterilisiert gemäß SAL 10-6 Standard