Learn More
Corning™ Insectagro™ Sf9 Serum- und proteinfreies Medium, 1x, mit L-Glutamin
Formuliert zur Unterstützung der Vermehrung von Sf9-Insektenzellen in der Kultur.
Marke:  Corning™ 13-410-CV
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.76000kg
Artikelnummer. 15373611
  • 212.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 09-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfüllt die Anforderungen an Sf9- und Sf21-Kulturen
  • Kultiviert in nicht befeuchteten, nicht-CO-haltigen2 Inkubatoren bei 27 °C
  • Verfügen über Qualitäten von Monolayer- sowie Suspensionskulturen
  • Mit ihren schnellen Verdoppelungszeiten von 18 bis 22 h lassen sich Sf9-Zellen mit Bioreaktoren einfach auf große Kulturen hochskalieren
  • Können Proteine in voller Länge exprimieren
  • Produzierten bereits bestimmte Proteine bon bis zu 20 % des Gesamtproteins
Bestellinformation
Flüssig- und Pulvermedien sind in PET mit manipulationssicheren Dichtungen verpackt und werden bei Umgebungstemperatur geliefert. Analysenzertifikate für jede Charge sind auf Anfrage bei Mediatech erhältlich.
Compliance
Flüssigprodukte werden gemäß FDA-Richtlinien für die Herstellung von In-vitro-Diagnostikprodukten (Januar 1994) für die Sterilitätskennzeichnung auf Sterilität geprüft.
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Flüssigkeit
Steril
0,1364 EU/ml
6,7
RUO
1 X
Serumfreies Medium (SFM) für Insektenzellen, proteinfrei
Glutamin
Insektenzellkultur
6 x 500 mL
Entstanden am USDA Insect Pathology Laboratory aus der IPLBSF-21-Zelllinie, abgeleitet aus dem Pupal-Ovarialgewebe des Herbst-Heerwurms
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke.