Learn More
Corning™ Hink's TNM-FH Medium
Wird für einen niedrigen Endotoxingehalt und bessere Ergebnisse verwendet.
Marke:  Corning™ 13-100-CV
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.76000kg
Artikelnummer. 15343611
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Modifizierte Grace Formulierung, die Lactalbumin-Hydrolysat (LAH) und ultrafiltriertes Yeastolat enthält
  • Wird aufgrund ihrer schnellen Verdoppelungszeiten und der Fähigkeit, in Suspension zu wachsen, bei der Produktion rekombinanter Gene verwendet
Bestellinformation
Flüssig- und Pulvermedien sind in PET mit manipulationssicheren Dichtungen verpackt und werden bei Umgebungstemperatur geliefert. Analysenzertifikate für jede Charge sind auf Anfrage bei Mediatech erhältlich.
Compliance
Flüssigprodukte werden gemäß FDA-Richtlinien für die Herstellung von In-vitro-Diagnostikprodukten (Januar 1994) für die Sterilitätskennzeichnung auf Sterilität geprüft.
Spezifikation
Spezifikation
2° bis 8 °C
1 X
Hink's TNM-FH Medium
Glutamine, Lactalbumin Hydrolysate, Yeastolate
3.3559 EU/ml
6,3
RUO
SF-9 Zellwachstumstyp
Flüssig
Steril
No Insect Hemolymph
Biotechnologie
6 x 500 mL