missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Insectagro™ DS2 Serum- und proteinfreies Medium, 1x, ohne L-Glutamin

Wird für das Wachstum und die Erhaltung von Drosophila Schneider 2 (DS2) Zellen verwendet, die für die Verwendung in der heterologen Proteinexpression vorgesehen sind.

Marke:  Corning™ 13-402-CV

Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.76000kg

Artikelnummer. 15363611

  • 234.56 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 08-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Zellen wachsen als lose Monolayer mit optimalem Wachstum zwischen 22 und 24 °C
  • Leicht anpassbar an das Wachstum in der Suspension
  • Erfordert minimale Anpassung an serumfreie Medien
  • Wird für die optimale Kultivierung bestimmter Zelltypen verwendet
  • Produziert unter Industriestandards für bessere Ergebnisse

Bestellinformation

Flüssig- und Pulvermedien sind in PET mit manipulationssicheren Dichtungen verpackt und werden bei Umgebungstemperatur geliefert. Analysenzertifikate für jede Charge sind auf Anfrage bei Mediatech erhältlich.

Compliance

Flüssigprodukte werden gemäß FDA-Richtlinien für die Herstellung von In-vitro-Diagnostikprodukten (Januar 1994) für die Sterilitätskennzeichnung auf Sterilität geprüft.

Spezifikation

Spezifikation

1 X
DS2 serumfreies/proteinfreies Medium
2° bis 8 °C
6 x 500 ml
L-Glutamin
Drosophila Schneider 2 (DS2) Zellen
0.0320 EU/ml
RUO
Steril
Flüssig
Wachstum und Pflege von Drosophila Schneider 2 (DS2)-Zellen
6,1 bis 6,3
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nur für Forschungszwecke.