Beschreibung
Beinhaltet
Pipettenspitzen im Rack
- IsoTip-Filterpipettenspitzen verfügen über eine inerte, hydrophobe Barriere, die verhindert, dass aerosolisierte Verunreinigungen mit den Pipettenschäften in Kontakt kommen. (Ein Leitfaden zur Pipettenspitzenkompatibilität kann angefordert oder heruntergeladen werden von der Corning Webseite.)
- Ideal für Anwendungen, bei denen die Vermeidung von Kreuzkontaminationen von entscheidender Bedeutung ist, wie z. B. DNA-Amplifikation und Umgang mit Radioisotopen.
- Steril verpackt.
- RNase-/DNase-frei.
- Nicht pyrogen.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 10 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Runden |
| Verpackung | Gestell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf, Universalformat-Ultramikro |
| Produktlinie | Isotip |
| Material | Polypropylen |