Learn More
Corning™ Mikrovolumen-Pipettenspitzen
Für präzise und zuverlässige Leistung im angegebenen Volumenbereich
91.89 € - 481.41 €
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
Spitzenform | Mikrovolumen, Round |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10479131
|
Corning™
4834 |
0.5 bis 10 μl | Gestell |
95.34 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10746482
|
Corning™
4840 |
0.1 bis 10 μl | Großpackung |
481.41 €
10000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10387171
|
Corning™
4901 |
0.5 bis 10 μl | Großpackung |
430.41 €
10000 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10431822
|
Corning™
4826 |
0.1 bis 10 μl | Gestell |
91.89 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Polypropylen in Naturfarbe
- Wahlweise im Gestell oder als Großpackung im Beutel
- Die langlebigen Spitzengestelle halten den Anforderungen von Mehrkanalpipettierern stand und sind beständig gegen wiederholtes Autoklavieren
- Die Gestellspitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Auch steril erhältlich
Spezifikation
Nicht steril | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Polypropylen |
Naturfarben | |
Mikrovolumen, Round |