Learn More
Corning™ 2.5S Nerve Growth Factor (NGF), Mouse Natural
Artikelnummer. 10584271 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μ g
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1000 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10584271 1 mg 1000 Mikrogramm
11543520 10 μ g 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10584271 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 356005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Designed specifically for use in basic cell biology research
  • NGFs are isolated from mouse submaxillary glands
  • 2.5S form consists of two β subunits
  • 7S form consists of two α, one β and two ϒ subunits
  • Products are tested for biological activity in appropriate assays, such as the ability of growth factors to stimulate proliferation or DNA synthesis
  • Lymphokines and growth factors are also sterile filtered generally using a 0.2μm membrane
  • Tested for the presence of bacteria, fungi and mycoplasma
Specification sheets include detailed information on quality control testing, product source, storage, stability and recommendations on proper experimental concentrations.
Bestellinformation
Both supplied in lyophilized form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Produkttyp Wachstumsfaktor
Zusammensetzung Lyophilized from phosphate buffered saline, carrier free, reconstitute in serum containing medium or aqueous buffer containing BSA 2%
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nützlich für die Aufrechterhaltung und Differenzierung von sympathischen und sensorischen Neuronen sowie neuronalen Zellen in vitro
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90% by 4 to 20% Tris Glycine Gel Electrophoresis
Menge 1 mg
Reaktivität Maus
Quelle Mouse Submaxillary Glands