Learn More
Corning™ 2.5S Nerve Growth Factor (NGF), Mouse Natural
Designed specifically for use in basic cell biology research
203.30 € - 2721.01 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2° to 8°C
Produkttyp Growth Factor
Zusammensetzung Lyophilized from phosphate buffered saline, carrier free, reconstitute in serum containing medium or aqueous buffer containing BSA 2%
Zur Verwendung mit (Anwendung) Useful for the maintenance and differentiation of sympathetic and sensory neurons, as well as neuronal cells in-vitro
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90% by 4 to 20% Tris Glycine Gel Electrophoresis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11543520
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
354005
Lyophilized from phosphate buffered saline, carrier free, reconstitute in serum containing medium or aqueous buffer containing BSA 2% 10 μ g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10584271
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
356005
Lyophilized from phosphate buffered saline, carrier free, reconstitute in serum containing medium or aqueous buffer containing BSA 2% 1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • NGFs are isolated from mouse submaxillary glands
  • 2.5S form consists of two β subunits
  • 7S form consists of two α, one β and two ϒ subunits
  • Products are tested for biological activity in appropriate assays, such as the ability of growth factors to stimulate proliferation or DNA synthesis
  • Lymphokines and growth factors are also sterile filtered generally using a 0.2μm membrane
  • Tested for the presence of bacteria, fungi and mycoplasma
Specification sheets include detailed information on quality control testing, product source, storage, stability and recommendations on proper experimental concentrations.
Bestellinformation
Both supplied in lyophilized form
Spezifikation
Spezifikation
2° to 8°C
Lyophilized from phosphate buffered saline, carrier free, reconstitute in serum containing medium or aqueous buffer containing BSA 2%
>90% by 4 to 20% Tris Glycine Gel Electrophoresis
Mouse Submaxillary Glands
Growth Factor
Useful for the maintenance and differentiation of sympathetic and sensory neurons, as well as neuronal cells in-vitro