Learn More
Corning™ Nu-Serum™ Wachstumsmedium-Zusatz
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10632702 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10632702 100 mL 100 Milliliter
11563600 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10632702 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 355100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Bietet eine Alternative mit niedrigem Serum zu Seren von neugeborenen Kälbern, fötalen Kälbern und zu anderen für die Zellkultur zum Einsatz kommenden Seren
Der Corning Das Portfolio an Zytokinen, Wachstumsfaktoren und Medienzusätzen bietet eine breite Palette an Proteinen, die zur Proliferation oder Differenzierung der betroffenen Zellen führen.
  • Hochreine Wachstumsfaktoren mit hoher biologischer Aktivität in Ampullen.
  • Breites Spektrum hochreiner natürlicher und rekombinanter Lymphokine
  • Angereicherte Kulturzusätze, die im Medium Ihrer Wahl rekonstituiert/hinzugefügt werden.
  • Vermehren Sie Ihre Zellen unter genauer definierten serumreduzierten oder serumfreien Bedingungen.
Corning bietet eine breite Palette weiterer Nährmedienzusätze an. Einige Produkte sind zelltypspezifisch, wie z. B. SMC4 (für iPSCs) und das T-Zell-Kulturzusatzmittel (für T-Zellen), während andere Produkte die Proliferation in einer Vielzahl von Zelltypen fördern. Die Reduzierung des Serumverbrauchs wird durch Produkte wie diese erleichtert. ITS Und Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Wachstumssupplement
Menge 100 mL