Learn More
Corning™ NutriStem™ hPSC XF Medium
Artikelnummer. 15637036
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15637036 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15637036 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 40051001B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Unterstützt die Langzeitkultivierung humaner pluripotenter Stammzellen
•Definiert, xenofrei, serumfrei
•Vollständig, gebrauchsfertig
•Überragende Proliferation undifferenzierter hES- und hiPS-Zellen
•Stabile Pluripotenz und stabiler Genotyp in Langzeitkultur
•Ausgiebig getestet und vielfach zitiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Undifferenzierte hES- und hiPS-Zellen
Klassifikation Serumfrei, Xeno-frei, cGMP
Form Flüssig
Sterilität Steril
Mit Additiven HSA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungsbereich: Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
Menge 100 mL
Inhalt und Lagerung -25 °C bis -10 °C
Beschreibung hPSC XF Medium