Learn More
Corning™ Mikrotiterplatten mit Osteo Assay Surface (Zellkulturoberfläche)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11357791 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Arbeitsvolumen (metrisch):
380 bis 570 μl
75 bis 200 μl
Verpackung:
1 Stück/Packung; 2 Stück/Karton
1/Packung; 4/Karton
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Arbeitsvolumen (metrisch) Verpackung unitSize
11357791 380 bis 570 μl 1/Packung; 4/Karton 4 Stück
11377791 75 bis 200 μl 1/Packung; 4/Karton 4 Stück
11397791 75 bis 200 μl 1 Stück/Packung; 2 Stück/Karton 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357791 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3987
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Unterstützt die funktionalen Eigenschaften osteogener Zellen. Die Corning™ Oberflächenbehandlung für Osteo-Assays zeichnet sich durch eine chargenübergreifende Konsistenz aus, die zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse bei Knochenzellassays gewährleistet und stellt somit eine optimale Alternative zur Vorbereitung von Dentin- oder Knochenschnitten dar, mit geringerer Variablität und zuverlässlicheren Assay-Messwerten.
  • Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
  • Wells mit flachem Boden
  • Gammasterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 1.9 cm2
Array 4 x 6
Verpackung 1/Packung; 4/Karton
Farbe Transparent
Material Polystyrol
Anzahl Wells 24
Arbeitsvolumen (metrisch) 380 bis 570 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Osteo-Assay
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Differenzierung von Osteoblasten und Osteoklasten sowie für funktionelle Untersuchungen
Anzahl pro Karton 4/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 4/Karton