Learn More
Corning™ PET-Vorratsflaschen, achteckig
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11741595 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
10, 20, 30 ml
25 bis 125 ml
50 bis 1000 ml
50 bis 250 ml
50 bis 500 ml
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
48 Stück
96 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
11741595 1000 ml 50 bis 1000 ml 24 Stück
13206798 30 ml 10, 20, 30 ml 120 Stück
13216798 60 mL 25 bis 125 ml 96 Stück
11751595 125 ml 25 bis 125 ml 48 Stück
11761595 250 ml 50 bis 250 ml -
11721595 500 ml 50 bis 500 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11741595 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 431734
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Leicht, bruchfest und kristallklar dank Polyethylenterephthalat (PET). Corning™ oktagonale PET-Vorratsflaschen sind ideal für die Lagerung und Probenahme von Medien, biologischen Stoffen und anderen wässrigen Lösungen.
Polyethylenterephthalat (PET ) Flaschen eignen sich ideal zur Lagerung und Probenahme von Medien, biologischen Substanzen und anderen wässrigen Lösungen. Der PET Das Harz macht die Flasche leicht, bruchfest und so transparent wie Glas.
Merkmale:
  • Verpackt in zwei praktischen, in Schrumpffolie eingewickelten Tabletts in einem hygienischen Außenbeutel
  • Bruchsichere Flaschen sind eine ergonomische und einfach zu handhabende Alternative zu Glas.
  • Die Flaschen sind gemäß SAL-Wert 10-6 sterilisiert und als nicht-pyrogenisch zertifiziert
  • Auslauf- und manipulationssicherer 18 mm-Schraubverschluss aus HDPE
  • Erhabene Graduierungen für präzise Messungen
  • USP Flaschen der Klasse VI sind validiert zytotoxisch und nicht hämolytisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml (33.8 oz.)
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33,8 oz.
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.2 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31.7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung und Probenahme von Medien, biologischen und anderen wässrigen Lösungen
Material PET
Anzahl pro Karton 24/Karton
Anzahl pro Packung 12/Packung
Menge 12 Packung
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Naturfarben
Graduierungen 50 bis 1000 ml
Halsausführung 34.7 mm
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Achteckig
Höhe (metrisch) 220 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,6 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 31,7 mm
Verschlusstyp Schraubkappe