Learn More
Corning™ PF-Medium
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343701
Change view
Click to view available options
Menge:
6 x 500 mL
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15343701 6 x 500 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15343701 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 40200CV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optimiert für die Kultivierung von Derivaten der elterlichen chinesischen Zelllinie aus Hamster-Eierstöcken, insbesondere CHO K-1
  • Proprietäres serumfreies und proteinfreies Wachstumsmedium, das keine Hormone oder Wachstumsfaktoren enthält
  • Fördert langfristig erstklassiges Wachstum und Lebensfähigkeit in adhärenten und Suspensionszellkulturen
  • Formuliert ohne L-Glutamin
Nur für Forschungszwecke Nicht als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie CHO
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 6 x 500 mL