Learn More
Corning™ Becherglas, 25 mL, niedrige Form, PFA-Co Perfluoroalkoxy-Copolymer (VE=12)
Artikelnummer. 11327851 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11327851 25 mL 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11327851 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 1003P25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Becher sind durchscheinend mit einer Relief-Graduierungsskala. Sie zeichnen sich durch hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit aus.
  • Autoklavieren: Dieses Produkt hält 15 Minuten lang Autoklavierzyklen von 121 °C und 15 psi stand, ohne dass sich die physikalischen Abmessungen und die volumetrische Genauigkeit des Produkts ändern.
  • Heizen und Kühlen: Die obere Temperaturgrenze für dieses Kunststoffmaterial beträgt 250 °C. Dieses Produkt eignet sich NICHT für die Trocken-Wärmesterilisation, da es schmelzen kann. Dieses Produkt DARF NICHT von einer direkten Wärmequelle erhitzt werden, die mit der Oberfläche in Kontakt kommt. Für dieses Produkt wurde keine untere Grenztemperatur festgelegt.
Bestellinformation
CapacityMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) 32 mm
Kapazität (metrisch) 25 mL
Material PFA
Höhe (metrisch) 50 mm
Menge 12/Packung
Typ Becher
Graduated Ja
Scale Erhöhte Skala