Learn More
Corning™ Zentrifugenflaschen aus Polycarbonat (PC): Durchscheinend
Die lichtdurchlässigen Zentrifugenflaschen mit flachem Boden werden modellabhängig entweder mit einem Hochleistungsverschluss mit O-Ring aus Silikon oder mit Standard-Schraubverschluss geliefert.
Marke: Corning™ 431843
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.45000kg
Beschreibung
Die standardmäßigen Schraubkappen sind für Anwendungen mit niedriger Drehzahl konzipiert und verfügen über breite Rändelungen für eine einfache Handhabung. Die Flaschen haben besonders haltbare und extra dicke Wände und eine breite Öffnung zur einfachen Handhabung von Flüssigkeiten.
- Nicht steril
- Klare Graduierungen und ein hervorgehobener Beschriftungsbereich
- Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten mit 15 psi
Bestellinformation
Verschlusskappen können nicht zwischen Flaschen mit verschiedenen Größen und Materialien ausgetauscht werden.
Spezifikation
Polypropylen | |
250 ml (8 oz.) | |
8 oz. | |
Schraubverschluss | |
36/Karton | |
Nicht steril | |
25 bis 250 ml | |
Ja | |
Weit |
Schraubverschluss | |
250 ml | |
Durchscheinend | |
Polycarbonat | |
4/Packung | |
Orange | |
Autoklavierbar | |
13.500 × g | |
Flach |